Learn More
Nabertherm™ Étuve de séchage, série TR 300°C
Code produit 17398219 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Type de contrôleur:
C550
R7
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de contrôleur Conditionnement
17398219 1050 L C550 1 pièce
17318209 60 L C550 1 pièce
17328209 60 L R7 1 pièce
17348209 120 L C550 1 pièce
17358209 120 L R7 1 pièce
17378209 240 L C550 1 pièce
17338219 450 L C550 1 pièce
17308229 1050 L R7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17398219 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur TR905ON
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet d’obtenir et de maintenir une uniformité de température parfaite.Utilisable dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisation ou le stockage chaud.
  • Température maximale :300°C
  • Plage de températures de fonctionnement :+5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C.
  • Étuves TR 30 - TR 240 pour paillasses
  • Étuves TR 450 et TR 1050 sur pied
  • La circulation horizontale de l’air assure une uniformité de la température avec une variation de +/- 5°C maximum
  • Chambre en acier inoxydable, alliage 304 (AISI) / (matériau DIN 1.4301), anti-corrosion et facile à nettoyer
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Grande poignée pour ouvrir et fermer la porte
  • Chargement possible en plusieurs couches à l’aide de grilles amovibles (voir tableau à droite pour le nombre de grilles amovibles incluses)
  • Porte battante ouvrant largement, avec charnières à droite et déverrouillage rapide pour les modèles TR 30 - TR 450
  • Porte à deux battants avec déverrouillage rapide pour le modèle TR 1050
  • TR 1050 équipé de roulettes de transport
  • Échappement continu dans la paroi arrière avec commande de réglage à l’avant
  • Régulation par microprocesseur PID avec système d’auto-diagnostic
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Type de contrôleur C550
Capacité (métrique) 1050 L
max. (métrique) 300°C
Type Étuve de séchage
Poids (métrique) 450 kg