Learn More
Vitlab™ Égouttoir
Code produit 10274121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
75
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions
10274121 75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10274121 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 76299
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vitlab™ Égouttoir avec plaque arrière et bac en PVC et buse de drainage.
  • Plaque arrière et gouttière en PVC avec embout de drainage
  • Avec 75 supports métalliques à revêtement PE pour suspendre des appareils de différentes tailles
  • Avec deux trous de perçage pour une fixation murale simple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PVC
Positions 75
Longueur (métrique) 450 mm
Hauteur (métrique) 630 mm