Learn More
VITLAB™ Égouttoir
Code produit 10305861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
630 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique)
10305861 630 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10305861 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 80213
En stock
Spécification
Matériau Polystyrène
Forme Rectangulaire
Stérilité Stérile
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Longueur (métrique) 630 mm
Type de produit Égouttoir
Hauteur (métrique) 630 mm
Largeur (métrique) 450 mm