Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes de séchage
Code produit 10727521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10727521 130 mm 1 pièce
10111621 180 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10727521 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05339013
Expédition estimée: 09-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubes de séchage
  • Tubes de séchage en U
  • En forme de U
  • Tubes latéraux avec olives
  • Diamètre extérieur de 6 mm
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Comprend Olives
Longueur (métrique) 130 mm
Forme En forme de U
Matériau Verre borosilicaté (3.3)