Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes de séchage, coudés (tubes en chlorure de calcium)
Code produit 10356261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10356261 150 mm 1 pièce
10010221 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10356261 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05333013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.25€
    10.07€ / 1 pièces
    Économisez 2.18€
    17% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubes de séchage conformes à la norme DIN 12610, courbés
  • Avec bille et raccord de tuyau
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)