Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes de séchage, coudés, avec cône NS
Code produit 10030241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 24/29
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
10030241 NS 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10030241 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05337003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    22.67€ / 1 pièces
    Économisez 11.33€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubes de séchage avec cône NS
  • Coudés (75°)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Numéro du joint conique standard NS 24/29