Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes de séchage, en U, avec robinet d’arrêt NS
Code produit 10325691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10325691 150 mm 1 pièce
10662472 125 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10325691 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05342015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    96.24€ / 1 pièces
    Économisez 43.76€
    31% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubes de séchage conformes à la norme DIN 12616
  • Avec robinet d’arrêt NS amovible
  • Tubes latéraux unis (dia. ext. : 6 mm)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)