Learn More
Thermo Scientific™ Test d’agglutination au latex DrySpot™ Staphytect Plus™
Descripción
Identifiez et différenciez rapidement le Staphylococcus aureus grâce au test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ DrySpot™ Staphytect Plus™. Staphytect Plus détecte le facteur d’agglutination, la protéine A et certains polysaccharides capsulaires trouvés dans l’S. aureus résistant à la méthicilline (SARM) pour différencier l’S. aureus des staphylococcus qui ne possèdent pas ces propriétés. Les cartes d’essai contiennent des réactifs prédistribués qui sont séchés sur les zones de réaction pour des raisons de commodité, une durée de conservation prolongée par rapport aux réactifs humides et un stockage à température ambiante.
Le test d’agglutination au latex Staphytect Plus emploie des particules de latex bleu enduites de fibrinogène porcine et d’IgG de lapin pour la détection du facteur de coagulation, des protéines A et des polysaccharides capsulaires de S. aureus.
- Longue durée de conservation : deux ans à compter de la date de fabrication
- Stockage flexible : peut être stocké dans un réfrigérateur ou à température ambiante (2-25°C)
- Pas d’erreurs de distribution : les réactifs sont pré-séchés sur les cartes de réaction
- Latex bleu facile à lire
- Résultats rapides : en 20 secondes
- Sensibilité remarquable : détecte trois propriétés de S. aureus pour une identification plus large des souches
Traditionnellement, la différenciation entre les staphylocoques à coagulase positive et à coagulase négative a été effectuée soit au moyen du test de coagulase par tube pour détecter le staphylocoagulase extracellulaire, soit au moyen du test de coagulase par lame qui détecte le facteur de coagulation (coagulase liée) présent sur la surface cellulaire bactérienne. Il a été rapporté qu’environ 97 % des souches humaines de S. aureus possèdent à la fois une coagulase liée et une staphylocoagulase extracelluaire. La protéine A se trouve sur la surface cellulaire d’environ 95 % des souches humaines de S. aureus. Elle a la capacité de lier la portion Fc de l’immunoglobuline G (IgG)1.
Certaines souches résistantes à la méthicilline de S. aureus (SARM) peuvent exprimer des niveaux indétectables de facteur de coagulation et de protéine A2,3,4. Il a cependant été démontré que ces souches possèdent toutes un polysaccharide capsulaire5. La capsule peut masquer à la fois la protéine A et le facteur de coagulation, empêchant ainsi l’agglutination.
Staphytect Plus utilise des particules de latex bleu enduites de fibrinogène porcine et d’IgG de lapin, y compris des anticorps polyclonaux spécifiques élevés contre les polysaccharides capsulaires de S. aureus6,7. Lorsque le réactif est mélangé sur une carte avec des colonies de S. aureus, l’agglutination rapide se produit par la réaction entre (i) le fibrinogène et le facteur de coagulation, (ii) la portion Fc de l’IgG et (iii) du polysaccharide capsulaire spécifique de la protéine A.
L’agglutination peut également se produire avec d’autres espèces possédant un facteur de coagulation ou une protéine A, comme le Staphylococcus hyicus et le Staphylococcus intermedius. En l’absence de facteur de coagulation, de protéine A ou de polysaccharides capsulaires spécifiques, l’agglutination ne se produira pas et le résultat sera considéré comme négatif. Les isolats négatifs de protéine A et de coagulase les plus fréquents des staphylocoques sont les Staphylococcus epidermidis.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | 2°C à 25°C |
| Coffrets de témoins | Positif |
| Description | Kit DrySpot Staphytect Plus |
| Type | Kit de test de Staphylococcus aureus |
| Comprend | Sachets contenant des cartes de réaction avec du latex de test et de contrôle, clip de sachet en plastique |
| Matériau | Latex |
| Quantité | 120 tests/kit |
| Classe d’organisme cible | Staphylococcus aureus |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.