Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’étalon de matrice DS-02, pour 3500/3730/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Code produit 15859756 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 réseau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15859756 1 réseau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15859756 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4323014
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Contient des oligonucléotides marqués au colorant utilisés pour générer la matrice multicomposant requise pour le kit de multiplexage SNaPshot™
Les oligonucléotides marqués au colorant inclus dans le kit d’étalons pour matrice DS-02 (dR110, dR6G, dTAMRA™, dROX™ et LIZ™) sont utilisés pour générer la matrice multicomposant requise pour le kit Multiplex SNaPshot™.
The dye-labeled oligonucleotides included in the Matrix Standard DS-02 set (dR110, dR6G, dTAMRA, dROX, and LIZ) are used to generate the 'multicomponent matrix' required for the SNaPshot Multiplex Kit. The Data Collection software utilizes the multicomponent matrix to automatically correct for the spectral overlap in samples labeled with DS-02 dyes. The kit consists of one tube of matrix standard which is sufficient for a minimum of eight array runs (on a 24 capillary) or two array runs (on a 96 capillary).
Les oligonucléotides marqués au colorant inclus dans le kit d’étalons de matrice DS-02 (dR110, dR6G, dTAMRA™, dROX™ et LIZ™) sont utilisés pour générer la “matrice multicomposant” requise pour le kit Multiplex SNaPshot™. Le logiciel de collecte de données utilise la matrice multicomposant pour corriger automatiquement le chevauchement spectral des échantillons marqués avec des colorants DS-02. Le kit se compose d’un tube d’étalon de matrice qui est suffisant pour un minimum de huit cycles de réseaux (sur capillaire 24) ou deux cycles de réseaux (sur capillaire 96).
Il n’est pas nécessaire d’analyser les étalons de matrice avec chaque ensemble d’injections d’échantillons. L’étalon ne doit être analysé qu’une seule fois pour générer un fichier de matrice qui est ensuite appliqué aux échantillons analysés dans des conditions similaires. Pour plus d’informations sur l’utilisation des étalons de matrice, reportez-vous au manuel d’utilisation de l’instrument ou au guide de démarrage rapide.
Utilisé avec le kit Multiplex SNaPshot sur les analyseurs génétiques série 3500/3500xl, 3730/3730xl, SeqStudio et SeqStudio Flex.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient des oligonucléotides marqués au colorant utilisés pour générer la 'matrice multicomposant' requise pour le kit de multiplexage SNaPshot™. Stocker entre 2 et 8°C. Ne pas congeler.
Format Kit
À utiliser avec (équipement) SeqStudio™ Genetic Analyzer, 3730 Series Genetic Analyzers, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers
À utiliser avec (application) Séquençage
Marqueur ou colorant LIZ, dRhodamine 6G, dRhodamine ROX, dRhodamine TAMRA
Type de produit Kit d’étalons de matrice DS-02
Quantité 1 réseau
Conditions d’expédition Glace