Learn More
IKA™ Accessoire pour tube DS 1
Code produit 14841451 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
14841451 1,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14841451 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004524000
Il en reste null
Spécification
Capacité 1,5 ml
Capacité de tube 1,5 ml
Type de produit Accessoire pour tube DS 1
Diamètre (métrique) 10 mm