Learn More
Applied Biosystems™ DS-32 Matrix Standard Kit (Dye Set F)
Codice prodotto. 15899796 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
8 analyses
Dimensione della confezione:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
15899796 8 analyses 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15899796 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4345831
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Contient un ensemble de fragments d’ADN de matrice standard avec des marquages de colorants fluorescents uniques suffisant pour les 8 cycles.
Le kit d’étalons de matrice DS-21 est utilisé pour générer la matrice multicomposant requise pour l’analyse des fragments d’ADN avec marqueurs 5-FAM™, JOE™, NED™ et ROX™ sur les systèmes Applied Biosystems™ des séries 31xx, 3500 et 3730.
Le kit d’étalons de matrice DS-32 est utilisé pour générer la “matrice multicomposant” requise pour l’analyse des fragments d’ADN marqués au 5-FAM™, JOE™, NED™ et ROX™ sur les systèmes Applied Biosystems™ des séries 3500 et 3730. Le logiciel de collecte de données utilise la matrice multicomposant pour analyser automatiquement les quatre échantillons de couleurs différentes marqués au colorant fluorescent dans un seul capillaire.
Prend en charge les applications d’identité humaine à 4 colorants (c.-à-d. les kits AmpFLSTR™), les tests StockMarks™ et les tests AFLP végétaux/microbiens.
Order Info
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenu et stockage Contient un ensemble de fragments d’ADN standard à matrice avec des étiquettes de colorants fluorescents uniques.Assez pour 8 cycles.Conserver le kit entre 2 et 8°C.Ne pas congeler.
Format Kit
À utiliser avec (équipement) SeqStudio Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer
À utiliser avec (application) Séquençage
Marqueur ou colorant FAM, JOE, NED, ROX
Type de produit Kit d’étalons de matrice DS-32
Quantité 8 analyses
Conditions d’expédition Glace
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.