Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Install Kit Dx with GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0 Dx
Code produit 15928856 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15928856 1 Kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15928856 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A25793
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Includes
Contenu : 4 tubes d’étalon d’installation GeneScan DS-33, 1 tube d’étalon de dimension GeneScan 600 LIZ v 2.0 Dx
L’étalon de dimension interne GeneScan™ -120 LIZ™ est développé pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse d’ADN par fluorescence Applied Biosystems. L’utilisation de dimension standard des voies internes permet d’analyser les données de façon automatisée et est également essentielle pour parvenir à une précision élevée d’un cycle à un autre lors du dimensionnement de fragments d’ADN.
The DS-33 GeneScan Install Kit Dx with GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx consists of pooled PCR products labeled with 6-FAM, VIC, NED, and PET dyes. To generate the pooled products, Human DNA is amplified with eight fluorescent PCR primer pairs, which amplify selected microsatellite loci (as listed in the package product insert). The kit also contains a tube of GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx (Cat. No. A25794).
Le kit contient également un tube de l’étalon de dimension GeneScan 600 LIZ™ v2.0 Dx.
Order Info
1 kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque kit contient quatre tubes d’étalon d’installation GeneScan DS 33 et un tube d’étalon de dimension GeneScan 600 LIZ v2.0 Dx.
Conservez le kit entre -15 et -25°C jusqu’à être prêt à l’utiliser. Lors du dégel, conservez le tube d’étalon de dimension GeneScan 600 LIZ v2.0 entre 2°C et 8°C.
Méthode de détection Fluorescence
Format Tube
À utiliser avec (équipement) 3500 Dx Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Dx Series
Performances de PCR riches en GC Élevé
À utiliser avec (application) Séquençage
Marqueur ou colorant LIZ
Gamme de produits GeneScan, LIZ
Type de produit Kit d’installation
Quantité 1 Kit
Conditions d’expédition Glace carbonique
Heure du test Rapide
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche