Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installation Standards with GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0
Description
Includes
Chaque kit contient quatre tubes d’étalon d’installation GeneScan™ DS-33 et un tube d’étalon de dimension GeneScan™ 600 LIZ™ v2.0.
The DS-33 GeneScan™ Installation Standard consists of pooled PCR products labeled with 6-FAM™, VIC™, NED™ and PET™ dyes. To generate the pooled products, Human DNA has been amplified with 8 fluorescent PCR primer pairs which amplify selected microsatellite loci (as listed in the package product insert). The kit also contains a tube of GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard 2.0.
Informations sur la commande
Kit
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Chaque kit contient quatre tubes d’étalon d’installation GeneScan™ DS 33 et un tube d’étalon de dimension GeneScan™ 600 LIZ™ v2.0. Conserver les tubes DS 33 entre -25° et -15°C Conserver l’étalon de dimension GeneScan 600 LIZ v2.0 entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière. |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (équipement) | 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer |
| Marqueur ou colorant | FAM, LIZ, NED, PET, VIC |
| Gamme de produits | GeneScan, LIZ |
| Type de produit | Étalon d’installation |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Heure du test | Étalon |