Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes blanches Kimtech™ Wettask DS
Code produit 12645616 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre
Conditionnement:
6 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12645616 Fibre 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12645616 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7767
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Contrôle les coûts et améliore la sécurité en réduisant les déversements dans les environnements de soins de santé occupés. Les lingettes blanches Kimberly-Clark™ KIMTECH™ DS WETTASK offrent un système étanche et à usage répété à l’aide de chiffons pré-trempés.
  • Parfait pour le contrôle des infections dans les environnements de soins de santé occupés
  • Résistant aux moisissures et aux bactéries
  • Conçu pour une utilisation avec un système d’essuyage étanche rechargeable et étanche utilisant des chiffons pré-trempés pour aider à contrôler les coûts des solvants et des désinfectants et améliorer la sécurité en réduisant les déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rouleau de lingettes DS
Longueur (métrique) 31,8 cm
Largeur (métrique) 30,5 cm
Matériau Fibre
Dimensions (L x l) 31,80 x 30,50 cm
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfectant