Learn More
Bellingham + Stanley™ Densimètres numériques de la série DSG
Description
- Tube U oscillant avec oscillateur de référence pour une meilleure protection contre la dérive
- Haute précision
- Régulation de la température Peltier
- Pompe de nettoyage intégrale et desséchante
- Écran tactile en couleur 7 pouces avec menu utilisateur intuitif
- Méthodes préprogrammées pour la densité, le Brix et le % d’éthanol, l’API
- Historique d’expertise et signatures électroniques
- Répond aux exigences de la pharmacopée (USP, CE, UKP)
- Répond aux exigences de la FDA, norme 21 CFR Partie 11
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Plage de températures (métrique) | 10 °C à 95 °C |
| Précision | ±0,0001 g/cm3 |
| Hauteur (métrique) | 24 cm |
| Interface | Interface série, USB, LAN |
| Langues | Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, French, German, Spanish, Portuguese, Italian |
| Plages de mesure | 0 à 3 g/cm3 |
| Durée de mesure | 15 s |
| Quantité | 1 mètre |
| Résolution | 0,0001 g/cm3 |
| Afficher plus |