Learn More
Thermo Scientific™ DSS (subérate de disuccinimidyle), format No-Weigh™
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Le DSS Thermo Scientific™ Pierce, également appelé subérate de disuccinimidyl, est un agent de réticulation perméable à la membrane et non clivable qui contient un ester de N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif aux amines à chaque extrémité d’un bras d’espaceur de 8 carbones.
Points clés :
- Réticulation des protéines de surface avant la lyse des cellules et l’immunoprécipitation
- Fixez les interactions protéiques pour permettre l’identification des interactions fiables ou transitoires des protéines
- Procédez à une réticulation protéique pour créer des bioconjugués par le biais de réactions à étape unique
- Anticorps dirigés contre la protéine A ou l’agarose G.
- Immobilisez les protéines sur les surfaces recouvertes d’amines
Specifications
Specifications
| Réactivité chimique | Amine-Amine |
| Cleavable | Non |
| Description | DSS |
| Poids moléculaire | 368,35 |
| Pégylé | Non |
| Longueur du bras espaceur | 11,4 Å |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C. |
| Perméabilité cellulaire | Oui |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Pierce |
| Show More |