Learn More
Thermo Scientific™ DSS (subérate de disuccinimidyle), format No-Weigh™
Code produit 15971252 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
8 x 2°mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
50mg
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15971252 10 x 2 mg 10 pièces
11831255 8 x 2°mg 8 pièces
10138353 50 mg 50mg
10540434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15971252 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39267
 Article restreint
En stock
Les amines réticulées aux amines avec le subérate disuccinimidyl composé de groupes ester NHS avec un espaceur de mi-longueur, perméable à la membrane pour la réticulation intracellulaire des protéines.
Le DSS Thermo Scientific™ Pierce, également appelé subérate de disuccinimidyl, est un agent de réticulation perméable à la membrane et non clivable qui contient un ester de N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif aux amines à chaque extrémité d’un bras d’espaceur de 8 carbones.
  • Groupes réactifs : Ester NHS (les deux extrémités)
  • Réactif vers : groupes amino (amines primaires)
  • L’ester Sulfo-NHS réactif aux amines réagit rapidement à n’importe quelle molécule contenant des amines primaires
  • Perméable à la membrane, permettant une réticulation intracellulaire
  • Le réactif cristallin et d’une grande pureté permet de créer des conjugués d’une grande pureté
  • Non clivable
  • Insoluble dans l’eau (dissoudre d’abord dans le DMF ou le DMSO) ; comparer avec BS3 (sulfo-DSS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Description DSS
Poids moléculaire 368,35
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 11,4 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits No-Weigh
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Pleine
Quantité 10 x 2 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon, à usage unique
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur