Learn More
DT-061, MedChemExpress
Code produit 16491017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491017 50 mg
16455556 100 mg
16444738 10 mg
16407457 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491017 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112929
MedChemExpress DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau DT-061
CAS 1809427-19-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23F3N2O5S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)(N[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N3C4=C(C=CC=C4)OC5=CC=CC=C35)CCC2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 520.52
Poids de la formule 520.52
Pourcentage de pureté 98.16%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death