missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DT-061, MedChemExpress

Code produit 16444738
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16444738 10 mg
16491017 50 mg
16455556 100 mg
16407457 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16444738 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112929

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.

DT-061 is an orally bioavailable activator of protein phosphatase 2A (PP2A) and could be applied in the therapy of KRAS-mutant and MYC-driven tumorigenesis.

Spécification

Nom chimique ou matériau DT-061
CAS 1809427-19-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23F3N2O5S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)(N[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N3C4=C(C=CC=C4)OC5=CC=CC=C35)CCC2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 520.52
Poids de la formule 520.52
Pourcentage de pureté 98.16%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.