Learn More
DTE, MedChemExpress
Code produit 16499447
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499447 5 g
16491569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16499447 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15916
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress DTE (Dithioerythritol) is a sulfur containing sugar derived from the corresponding 4-carbon monosaccharide erythrose; is an epimer of dithiothreitol(DTT).
DTE (Dithioerythritol) is a sulfur containing sugar derived from the corresponding 4-carbon monosaccharide erythrose
Spécification
Nom chimique ou matériau DTE
CAS 6892-68-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H10O2S2
Quantité 5 g
Synonyme Dithioerythritol Cleland’s reagent
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (648.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (324.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H](O)CS)CS
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid