Learn More
Melford DTE
Code produit 30018228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018228 Fournisseur Melford Code fournisseur D200405.0
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Réactif protecteur pour maintenir les groupes -SH à l'état réduit.
Réactif protecteur pour le maintien des groupes -SH en cas de réduction progressive de la dose.
Réactif protecteur pour maintenir les groupes -SH à l'état réduit. Hygroscopique.
Spécification
CAS 6892-68-8
Formule moléculaire C4H10O2S2
Quantité 5 g