Learn More
Melford DTT
Product Code. 30018220
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
50g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30018220 50 g 50g
30018218 25 g 25g
30018216 10 g 10g
30018219 5 g 5g
30018217 100 g 100g
30018215 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018220 Supplier Melford Supplier No. D1100050.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Réactif protecteur pour maintenir les groupes -SH à l'état réduit.
Réactif protecteur pour le maintien des groupes -SH à l’état réduit.
Réactif protecteur pour maintenir les groupes -SH à l'état réduit. Le DTT pénètre la membrane cellulaire, protégeant ainsi les groupements sulfhydryles des protéines et restaurant l'activité enzymatique perdue par l'oxydation de ces groupements.
Specifications
CAS 12-3-3483
Formule moléculaire C4H10O2S2
Quantité 50 g