Learn More
Invitrogen™ DTT, 1 M
Product Code. 10644953
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10644953 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10644953 Supplier Invitrogen™ Supplier No. P2325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    110.65€ / 1mL
    Économisez 10.35€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
DTT, 1 M
Le DTT est un composant essentiel des dosages de kinase à l’aide de la technologie LanthaScreen™. Le DTT d’Invitrogen a une concentration de 1 M dans de l’eau. Il est soumis à un test de détection de la fluorescence de fond, ce qui rend son utilisation optimale dans les applications d’analyse à haut débit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formule 1M DTT in water
Plage de pH 6-8
Contenu et stockage Le DTT est expédié sur glace sèche et doit être conservé à -20°C.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme Liquide
Quantité 1 ml
Type de produit Dithiothréitol
compliance-icons
Product Identifier
  • DTT
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol