Learn More
Fisherbrand™ Thermo-hygromètre à double affichage LCD
Code produit 11945148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +60°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11945148 -10°C à +60°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11945148 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 30.5002
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Type Thermo-hygromètre
Taux d’humidité 10 à 99 %
Résolution 1 %
Plage de températures (métrique) -10°C à +60°C
Type d’affichage Double LCD
Longueur (métrique) 110mm
Hauteur (métrique) 110 mm
Tension 1,5V
Comprend 2 piles AAA