Learn More
Invitrogen™ Transilluminateur lumineux bleu/blanc à double LED
Code produit 16614964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
Émission LED bleue à 470 nm, filtre ambré à 580 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
16614964 Émission LED bleue à 470 nm, filtre ambré à 580 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16614964 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LB0100
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transilluminateur à double source lumineuse conçu de façon innovante pour la visualisation des colorations d’acides nucléiques courants, des protéines colorimétriques, des colorants pour membrane et des colorants SYPRO.
Ce transilluminateur à double éclairage LED bleu/blanc est un transilluminateur à double source lumineuse innovant. Il est conçu pour la visualisation des gels d’acides nucléiques, des gels de protéines et des colorants de membrane.
Caractéristiques du transilluminateur à double éclairage LED bleu/blanc :
• Sources lumineuses blanches et bleues qui permettent la visualisation des colorants d’acides nucléiques courants, des colorants de protéines et de membranes par colorimétrie et des colorants de protéines SYPRO
• Filtre magnétique sans charnière pour simplifier l’utilisation et renforcer la sécurité, permettant l’observation et la découpe de gel sans lunettes de protection
• Arrêt automatique à cinq minutes et LED longue durée, plus sûres pour les yeux et la peau par rapport à l’éclairage à ampoule UV
• Trois niveaux d’intensité lumineuse pour obtenir une qualité d’observation ou d’imagerie optimales
• Conception compacte pour faciliter les déplacements et le stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité UL/ETL
Type de produit Transilluminateur de lumière bleue/blanche
Dimensions (L x l x H) 18,5 x 22 x 3,0 cm ; 7,28 x 8,66 x 1,18 po
Poids (métrique) 1,814 kg
Tension 100/240 V
Intensity 3 niveaux d’ajustement
Wavelength Émission LED bleue à 470 nm, filtre ambré à 580 nm
Type d’éclairage LED bleue et blanche