Learn More
3M™ Fixation refermable Dual Lock™
Code produit 17741669 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2,5 m x 25 mm
Conditionnement:
4 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17741669 2,5 m x 25 mm 4 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17741669 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100123347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    169.96€ / 4 rouleaux
    Économisez 32.04€
    15% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les têtes uniques en forme de champignon de ce dispositif de fixation refermable se clipsent en restant imbriquées entre elles. Lors de la fermeture, un clic se fait entendre pour que vous ayez l’assurance d’avoir une fixation solide.
  • Têtes en forme de champignon transparentes et imbriquables ( densité de 250 tiges pour 6,5 cm2)
  • L’adhésif en acrylique modifié adhère à de nombreux plastiques, peintures à revêtement de poudre, métaux, verre, bois scellé, acrylique, polycarbonate, ABS, etc.
  • Adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur
  • La fixation à clipser remplace les vis, les clous, les boutons et les rivets
  • Cinq fois la résistance à la traction des fermetures de type scratch classiques
  • Le type 250 s’adapte au type 170, 250 ou 400
  • Se ferme en émettant un clic audible
  • Jusqu’à 1000 ouvertures et fermetures avant de perdre 50 % de la résistance à la traction d’origine
  • Offre une excellente résistance à la chaleur à des températures pouvant atteindre 82°C
  • Maintenez l’intégrité de la surface sans trous susceptibles de laisser entrer l’humidité, la corrosion ou les saletés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bandes adhésives
Format Rouleau
Couleur Noir
Dimensions (L x l) 2,5 m x 25 mm
Modèle SJ387B
Épaisseur (impériale) 0,24 in
Épaisseur (métrique) 6,1 mm