Learn More
3M™ Fixation refermable Dual Lock™ SJ355B
Code produit 17247670 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2,5 m x 25 mm
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17247670 2,5 m x 25 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17247670 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100149938
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fixation refermable
  • Fixation noire avec tiges en forme de champignon, recouvertes d’un adhésif sensible à la pression en acrylique
  • Le type 250 s’adapte au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible
  • Cinq fois la résistance à la traction des attaches à crochet et à boucle classiques
  • Ouvre et ferme 1000 fois avant de perdre 50 % de sa résistance à la traction d’origine
  • Conçu pour s’adapter aux métaux, au verre et aux plastiques et à la peinture à énergie de surface moyenne à élevée
  • Le support en mousse permet un meilleur contact avec les surfaces texturées ou irrégulières
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Dimensions (L x l) 2,5 m x 25 mm
Épaisseur (métrique) 5,7 mm