Learn More
Fisherbrand™ Bille de laboratoire bimode et bain d’eau
Code produit 31703083 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
10 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
31703083 2 L 1 pièce
31703084 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31703083
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain de laboratoire compatible à la fois avec l’utilisation à l’eau et à la perle thermique
  • Le bain d’eau de 2 L est conçu pour un contrôle précis de la température lorsqu’il est utilisé avec de l’eau ou avec des billes thermiques.
  • Le modèle dispose d’un bouton permettant de basculer entre le mode perle et le mode eau.
  • La sélection des modes équilibre automatiquement les éléments de chauffage et de détection pour un contrôle précis et uniforme de la température
  • Bien que la majorité des laboratoires de recherche utilisent aujourd’hui des bains-marie, beaucoup préfèrent la commodité des bains de billes en raison de la facilité d’entretien, de la compatibilité sans rack et des possibilités de chargement incliné
  • Modes séparés pour les billes thermiques ou l’eau
  • Fonction d’étalonnage en laboratoire
  • Avantages d’une incubation à billes thermiques :
    • Élimine les recharges constantes (protection contre l’épuisement)
    • Fixation sans accessoires des tubes et bouteilles
    • Permet un placement incliné, un espace optimisé
    • Tourne en continu (pas d’attente pour la réchauffe)
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Gamme de températures Eau : +5 °C ambiant à +80 °C, Perles : +5 °C ambiant à +70 °C
Type Bain de sable
Dimensions (P x L x H) 16.5 x 20.3 x 15.2 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 14 x 15.2 x 10 cm
Tension 230 V