Learn More
Fisherbrand™ Bille de laboratoire bimode et bain d’eau
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Le bain d’eau de 2 L est conçu pour un contrôle précis de la température lorsqu’il est utilisé avec de l’eau ou avec des billes thermiques.
- Le modèle dispose d’un bouton permettant de basculer entre le mode perle et le mode eau.
- La sélection des modes équilibre automatiquement les éléments de chauffage et de détection pour un contrôle précis et uniforme de la température
- Bien que la majorité des laboratoires de recherche utilisent aujourd’hui des bains-marie, beaucoup préfèrent la commodité des bains de billes en raison de la facilité d’entretien, de la compatibilité sans rack et des possibilités de chargement incliné
- Modes séparés pour les billes thermiques ou l’eau
- Fonction d’étalonnage en laboratoire
- Avantages d’une incubation à billes thermiques :
- Élimine les recharges constantes (protection contre l’épuisement)
- Fixation sans accessoires des tubes et bouteilles
- Permet un placement incliné, un espace optimisé
- Tourne en continu (pas d’attente pour la réchauffe)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Gamme de températures | Eau : +5 °C ambiant à 80 °C, Gouttes : +5 °C ambiant à 70 °C |
| Type | Bain de sable |
| Dimensions (P x L x H) | 27.4 x 40.6 x 30.5 cm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 24 x 30 x 15.5 cm |
| Tension | 230 V |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?