Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Double O2 / CO2 (0-25 % O2, 0-50 000 ppm CO2) avec capteurs à durée de vie de + 10 ans
Code produit 16228831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Conditionnement
16228831 CE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16228831 Fournisseur PureAire Monitoring Systems, Inc. Code fournisseur 99144
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfait pour votre installation si vous utilisez des gaz d’azote, d’hélium et/ou d’argon. Le moniteur est également adapté à une utilisation dans des espaces confinés tels que les installations cryogéniques. Capteurs à durée de vie minimale de 10 ans.
Le moniteur à double système de surveillance PureAire O2 / CO2 assure une surveillance continue de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Ce moniteur est idéal pour une utilisation dans des espaces où de faibles concentrations d’oxygène pourraient poser un risque pour la santé, des sites de stockage de gaz d’azote aux zones de distribution de gaz pour les boissons à base de CO2, etc.
  • Cellule O2 / zirconium ne nécessitant aucun entretien et capteur de CO2 à longue durée de vie
  • Aucun étalonnage requis pour le capteur de CO2 à étalonnage automatique de l’oxygène
  • Écran local de concentration à rétroéclairage
  • Alarme sonore intégrée
  • Voyants d’alarme à LED visuelle intégrés
  • Niveau d’alarme 1 et 2 pour O2 et CO2
  • Pas de dérive due à des changements environnementaux ou de température
  • Branchez l’alimentation murale incluse : 24 V, 220 V
Qu’est-ce qu’un moniteur double O2 / CO2 ?
  • Un moniteur double O2 / CO2 est un système autonome idéal pour la surveillance continue de l’azote ou la cryogénie près des congélateurs, des espaces confinés et d’autres endroits où les faibles niveaux d’oxygène peuvent présenter un risque pour le personnel.
Pourquoi choisir PureAire ?
  • En tant que chef de file dans le secteur de la surveillance de l’oxygène et de la détection des gaz, PureAire est dédié à la sécurité de nos clients et des clients qu’ils servent, grâce à la fabrication de moniteurs durables, innovants et fiables.
Pour quels gaz un moniteur O2 / CO2 peut-il être utilisé ?
  • Les moniteurs d’oxygène PureAir peuvent être utilisés pour le CO2, l’azote, l’argon et l’hélium.
L’installation est facile. Plug-in prêt.
  • Le moniteur est prêt à fonctionner immédiatement hors de la boîte. Il vous suffit de fixer l’unité sur le mur à 1-2 mètres de la source de gaz, de la brancher et de la mettre sous tension. Le moniteur commence à échantillonner les niveaux d’oxygène après une période de démarrage de 4 minutes. Les niveaux s’affichent clairement à l’écran pour faciliter l’accès et la visibilité. 
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
Spécification
Certifications/Conformité CE
Profondeur (impériale) 3 in
Profondeur (métrique) 76 mm
Dimensions (L x l x H) 3 x 6,5 x 3,15 po
Hauteur (impériale) 3,15 in
Hauteur (métrique) 80 mm
Plage d’humidité 0-95 % HR
Plage de températures (impériale) -40°F à +134°F
Plage de températures (métrique) -40 à +55°C
Tension 24 V
Garantie 2 années après ETD
Poids (impériale) 1,1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Largeur (impériale) 6,5 in
Largeur (métrique) 165 mm