Learn More
Labcon Bouchons double position pour tubes de culture 17 x 100 mm
Description
- Bouchon d’aspiration à double position pour tubes de culture
- Adapté pour tubes de culture 17 x 100 mm appréciés
- Le bouchon comprend une position bouchon et une position aspiration ouverte
- Exempts d’endotoxines (apyrogènes)
- Résine USP de classe VI en polyéthylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Taille du bouchon | 17 mm |
| Pré-stérilisé | Non |
| Type de produit | Bouchon à 2 positions |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
| Conditionnement | 1000/sachet, 3 sachets/boîte. |
| Quantité | 1000/sachet |
| Afficher plus |