Learn More
Hamilton™ Raccord RN à petit pavillon double
Code produit 12366239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Raccord RN à petite embase double
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12366239 Raccord RN à petite embase double 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12366239 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 5575201
Expédition estimée: 10-12-2026
Les aiguilles Small Hub Remover (RN) peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de type (RN) de 100 μL et plus petit. La longueur d’aiguille standard est de 2 in /51 mm. Les aiguilles amovibles (RN) sont disponibles en six boîtes pratiques. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Spécification
Type de produit Raccord RN à petite embase double