Learn More
Masterflex™ Pompe à perfusion à seringue double
Code produit 12496350
Change view
Click to view available options
Débit:
0,001 μl/h à 147 mL/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
12496350 0,001 μl/h à 147 mL/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12496350 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7490015
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Déplacez des volumes précis de liquides pendant une période donnée pour fournir des débits précis sans impulsion. Les pompes à perfusion à seringue double Cole-Parmer™ peuvent fonctionner en mode perfusion ou retrait pour une variété d’applications, y compris la micro-dialyse, la perfusion de médicaments/nutrition et l’injection cellulaire.
Idéal pour le traitement de débits très faibles, allant de 0,001 μl/h à 147 ml/min
  • Précision du débit sans impulsion avec une précision de ±0,5 % entre 0,001 μl/h et 147 ml/min
  • Le clavier simple d’utilisation permet une configuration simple et un fonctionnement en séquence de la pompe
  • Choix de modèles à perfusion seule ou à perfusion / retrait et pour des pompes à deux ou 10 seringues
  • Les pompes multi-seringues peuvent être commandées à partir d’un ordinateur via l’interface RS232 et sont équipées de 2 entrées TTL et de 2 sorties TTL
Spécification
Tension 230 V
Débit 0,001 μl/h à 147 mL/min.
Capacité (métrique) Jusqu’à 140 ml
Force linéaire (métrique) 40 lb/in²
Reproductibilité ±0.1 %
Type Pompe seringue
Poids (métrique) 0.01 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Applications Idéal pour la gestion de débits très faibles
Type d’affichage LCD
Justesse du débit ±<1 %
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 140 mm
Largeur totale (métrique) 230 mm