Learn More
Vilber Lourmat™ Lampes à UV avec double longueur d’onde
Code produit 11786518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
365/254 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
11786518 365/254 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11786518 Fournisseur Vilber Lourmat™ Code fournisseur 311100651
Expédition estimée: 30-12-2026
Lampes UV (ultraviolets) riches et robustes à double longueur d’onde avec visualisation rapide des plaques CCM nécessitant une révélation UV.
  • Lampe UV 6 W
  • Visualisation rapide des plaques CCM nécessitant une révélation UV
  • Lampe 2 x 6 W
  • Lampe UV
  • Les dimensions des lampes sont déterminées en fonction de la puissance
  • Lampe 6 W : L = 27,6 cm x P = 6 cm x H = 8,5 cm
  • Lampe UV à double longueur d’onde avec filtre
Spécification
Source lumineuse UV-A, UV-C
Tension 230 V
Puissance en watts 6 W
Wavelength 365/254 nm
Dimensions (L x l x H) 276 x 60 x 85 mm
À utiliser avec (équipement) Lampe à UV
Longueur (métrique) 276 mm
Type de produit Lampe à UV