Learn More
DUB-IN-2, MedChemExpress
Code produit. 16490558
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16490558
Marque: Medchem Express HY50737A
MedChemExpress DUB-IN-2 is a potent deubiquitinase inhibitor with an IC50 of 0.28 μM for USP8.
DUB-IN-2 is a potent deubiquitinase inhibitor with an IC50 of 0.28 μM for USP8.
Spécification
Nom chimique ou matériau DUB-IN-2
Forme physique Solid
CAS 924296-19-5
Couleur Jaune clair
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H9N5O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (36.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C#N)N=C2C(/C(C3=C2C=CC=C3)=N/OCC)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 275.26
Poids de la formule 275.26
Pourcentage de pureté 99.62%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.