Learn More
Thermo Scientific™ Particules polymères uniformes série 2000 Duke Standards™
Code produit 10537544 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
9 μm
10 μm
11 μm
14 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
Conditionnement:
15mL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10537544 9 μm 15mL
11864962 5 μm 15mL
11874962 6 μm 15mL
11884962 7 μm 15mL
11894962 8 μm 15mL
11548722 10 μm 15mL
11824972 11 μm 15mL
11834972 14 μm 15mL
11844972 15 μm -
11854972 20 μm 15mL
11598722 25 μm 15mL
11874972 30 μm 15mL
11884972 40 μm 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10537544 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2009A
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Analysez les matériaux de grande dimension grâce à la diffraction laser ou d’autres méthodes avec les particules polymères uniformes qui reproduisent les particules réelles et fonctionnent mieux sur les instruments de diffraction laser.
Analysez les matériaux de grande dimension grâce à la diffraction laser ou d’autres méthodes avec les particules polymères uniformes Thermo Scientific™ Duke Standards™ série 2000, des particules en DVB polystyrène conformes aux normes NIST™ avec des distributions plus larges qui reproduisent les particules réelles et fonctionnent mieux sur les instruments de diffraction laser. Les particules répondent au besoin d’étalons de taille conformes aux normes NIST qui offrent des distributions plus larges que celles de nos étalons de taille monodispersés des séries 3000/4000. La distribution plus large assure une dispersion de lumière sur un large éventail de détecteurs, ce qui produit des mesures plus facilement reproductibles.
Caractéristiques :
  • Le matériau est composé de polystyrène réticulé avec du divinylbenzène et donnent aux particules une bonne résistance et une grande stabilité chimique
  • La densité du polymère est de 1,05 g/cm3 et l’indice de réfraction est de 1,59 à 589 nm (25°C).
  • Les particules sont conditionnées sous forme de suspension aqueuse dans des flacons de 15 ml à embout compte-gouttes.
  • Excellente solution pour toute application qui nécessite une dimension standard traçable NIS avec un écart-type très réduit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Contient des traces de surfactants
Contenu et stockage Stocker à température ambiante ou conserver réfrigéré. Conserver le flacon hermétiquement scellé pour éviter la contamination.
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Applications à écart-type étroit
Matériau Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB)
Type de produit Particules d’étalonnage de taille
Comprend Fiche de données de sécurité (MSDS), certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules 1.05 g/cm³
Quantité 15 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles s = 0.8 µm, 8.9 % CV
Stabilité TFGlobal,Staged,GID_900000000162021,MTS_Diagnostics_Microspheres,Stability
Diamètre (métrique) 9 μm