Learn More
Thermo Scientific™ Particules polymères uniformes série 2000 Duke Standards™
Codice prodotto. 11864962 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
9 μm
10 μm
11 μm
14 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
Dimensione della confezione:
15mL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diamètre (métrique) unitSize
11864962 5 μm 15mL
11874962 6 μm 15mL
11884962 7 μm 15mL
11894962 8 μm 15mL
10537544 9 μm 15mL
11548722 10 μm 15mL
11824972 11 μm 15mL
11834972 14 μm 15mL
11844972 15 μm -
11854972 20 μm 15mL
11598722 25 μm 15mL
11874972 30 μm 15mL
11884972 40 μm 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11864962 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 2005A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    771.90€
    657.77€ / 15mL
    Économisez 114.13€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Analysez les matériaux de grande dimension grâce à la diffraction laser ou d’autres méthodes avec les particules polymères uniformes qui reproduisent les particules réelles et fonctionnent mieux sur les instruments de diffraction laser.
Analysez les matériaux de grande dimension grâce à la diffraction laser ou d’autres méthodes avec les particules polymères uniformes Thermo Scientific™ Duke Standards™ série 2000, des particules en DVB polystyrène conformes aux normes NIST™ avec des distributions plus larges qui reproduisent les particules réelles et fonctionnent mieux sur les instruments de diffraction laser. Les particules répondent au besoin d’étalons de taille conformes aux normes NIST qui offrent des distributions plus larges que celles de nos étalons de taille monodispersés des séries 3000/4000. La distribution plus large assure une dispersion de lumière sur un large éventail de détecteurs, ce qui produit des mesures plus facilement reproductibles.
Caractéristiques :
  • Le matériau est composé de polystyrène réticulé avec du divinylbenzène et donnent aux particules une bonne résistance et une grande stabilité chimique
  • La densité du polymère est de 1,05 g/cm3 et l’indice de réfraction est de 1,59 à 589 nm (25°C).
  • Les particules sont conditionnées sous forme de suspension aqueuse dans des flacons de 15 ml à embout compte-gouttes.
  • Excellente solution pour toute application qui nécessite une dimension standard traçable NIS avec un écart-type très réduit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additif Contient des traces de surfactants
Contenu et stockage Stocker à température ambiante ou conserver réfrigéré. Conserver le flacon hermétiquement scellé pour éviter la contamination.
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Applications à écart-type étroit
Matériau Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB)
Type de produit Particules d’étalonnage de taille
Comprend Fiche de données de sécurité (MSDS), certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 15 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles s = 0,6, 12 % CV
Stabilité = 24 mois
Diamètre (métrique) 5 μm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.