Learn More
MP Biomedicals™ Modification par Dulbecco du milieu Eagle avec HEPES et 4,5 g de dextrose/L, sans L-glutamine ou bicarbonate de sodium
Code produit 11470355 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
6 x 500 ml
Conditionnement:
3L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470355 500 mL 500mL
15759170 6 x 500 ml 3L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470355 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091233454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.45€
    55.65€ / 500mL
    Économisez 2.80€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Idéal pour soutenir et maintenir un large éventail de types de cellules de mammifères.
Le milieu modifié de Dulbecco Eagle (DMEM) est la modification la plus utilisée du milieu basal d’Eagle (BME). Le milieu DMEM contient quatre fois plus de concentration d’acides aminés, de vitamines et de composants supplémentaires.
Également connu sous le nom de DME, le milieu d’Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est la modification la plus utilisée du milieu de base d’Eagle (BME).
Le DMEM contient quatre fois plus de concentration d’acides aminés, de vitamines et de composants supplémentaires.La formulation originale exigeait 1 000 mg/l de glucose et a été utilisée pour la première fois pour prendre en charge le virus du polyome dans les cultures embryonnaires primaires et secondaires de souris.
Pour une culture optimale d’autres types de cellules, une modification de 4 500 mg/l de glucose est disponible auprès de MP.
La modification du milieu d’Eagle par Dulbecco avec 20 mM d’HEPES et 4,5 g de dextrose/litre, sans L-glutamine ou bicarbonate de sodium est idéale pour prendre en charge et maintenir une vaste gamme de types de cellules de mammifères.
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Dextrose, HEPES
Sans additif Sans glutamine, Sans bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
pH 7,2 à 7,6
Contenu et stockage Stockage à 4°C
Description DMEM
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.