Learn More
Sartorius Glycémie moyenne élevée modifiée de Dulbecco avec de la glutamine Alanyl
Code produit 31908396 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908396 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908396 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 010561A
 Article restreint
Expédition estimée: 19-04-2027
Le milieu DMEM est un milieu de base communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes.
  • Les cellules cultivées avec succès dans le DMEM incluent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses.
  • Une variété de modifications DMEM sont disponibles pour diverses applications de culture cellulaire.
  • Modifié comme suit :
    • Avec de la glutamine Alanyl
    • Avec du bicarbonate de sodium
    • Avec du Phénol Rouge
    • Sans pyruvate de sodium
Spécification
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu de culture cellulaire DMEM
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol
Sans additif Sans pyruvate de sodium
Quantité 500 mL
Culture Type Culture de cellules de mammifères