Learn More
Sartorius Glycémie moyenne à faible glycémie modifiée de Dulbecco
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Les cellules cultivées avec succès dans le DMEM incluent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses.
- Une variété de modifications DMEM sont disponibles pour diverses applications de culture cellulaire.
- Modifié comme suit :
- Avec du glucose
- Avec le pyruvate de sodium
- Sans L-glutamine
Spécification
Spécification
| Classification | Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu de culture cellulaire DMEM |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Glucose, Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Sans glutamine |
| Quantité | 500 mL |
| Culture Type | Culture de cellules de mammifères |