Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de duloxétine
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Poids moléculaire | 333,87 |
| Type de produit | Chlorhydrate de duloxétine |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubilité de la solution aqueuse : .. Autres solubilités : soluble dans le méthanol |
Sicherheit und Handhabung
- Duloxetine hydrochloride
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Duloxetine hydrochloride