Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de duloxétine
Code produit 16681822 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16681822 5 g 5g
16671822 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16681822 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463140050
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
333.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids moléculaire 333,87
Type de produit Chlorhydrate de duloxétine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubilité de la solution aqueuse : .. Autres solubilités : soluble dans le méthanol