Learn More
Duloxetine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16488136
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488136 100 mg
16484257 50 mg
16468368 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16488136 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0161A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) with a Ki of 4.6 nM, used for treatment of major depressive disorder and generalized anxiety disorder (GAD).
Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) with a Ki of 4.6 nM, used for treatment of major depressive disorder and generalized anxiety disorder (GAD).
Spécification
Nom chimique ou matériau Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H20ClNOS
Quantité 100 mg
Synonyme (S)-Duloxetine hydrochloride LY-248686 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.51 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (14.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCC[C@H](OC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CC=CS3.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 333.88
Poids de la formule 333.88
Pourcentage de pureté 99.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation