Learn More
Chlorhydrate de duloxétine, TRC
Code produit 30374477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374477 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374477 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD721000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C18 H19 N O S . Cl H
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), (γS)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (S)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, (S)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride, (S)-γ-(1-Naphthalenoxy)-N-methylthiophene-2-propanamine monohydrochloride, Cymbalta, Dulane 20, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
SMILES Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
Nom IUPAC (3S)-N-metil-3-naftalen-1-iloxi-3-tiofen-2-ilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 333.88
Poids de la formule 333.0954
Pourcentage de pureté >95