Learn More
Duloxétine Phenyl Carbamate (>85 %), TRC
Code produit 30136333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136333 100 mg 100mg
17964895 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136333 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD721030100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947686-09-1
Formule moléculaire C25H23NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 417.52
Synonyme N-Methyl-N-[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamic Acid Phenyl Ester, (S)-Duloxetine Impurity A;
Nom IUPAC Phényl N-méthyl-N-[(3S)-3-naphtalène-1-yloxy-3-thiophène-2-ylpropyl]carbamate
SMILES Oc1ccc(cc1)/C=C/C(=O)Nc2c(cccc2)CCC3N(C)CCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Duloxetine Phenyl Carbamate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H23NO3S/c1-26(25(27)28-20-11-3-2-4-12-20)17-16-23(24-15-8-18-30-24)29-22-14-7-10-19-9-5-6-13-21(19)22/h2-15,18,23H,16-17H2,1H3/t23-/m0/s1
Poids de la formule 417.1399