Learn More
Euro Protection™ Bottes Dunlop™ Hygrade
Code produit 12054475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12054475 46 -
12004475 41 -
12084465 39 1 pièce
12074465 38 1 pièce
12044475 45 1 pièce
15743109 43 1 pièce
12034475 44 1 pièce
12094465 40 1 pièce
12014475 42 1 pièce
12004495 36 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12054475 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 9HYGR46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.01€
    23.69€ / 1 pièces
    Économisez 51.32€
    68% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bottes de sécurité Hygrade 9HYGR Euro Protection™ sont fabriquées en PVC et en nitrile et conviennent à l'industrie alimentaire.
  • Adaptées à l’industrie alimentaire.
  • Dessus en PVC.
  • Doublure en nylon.
  • Semelle extérieure en PVC / nitrile.
Spécification
Couleur Blanc, Vert
À utiliser avec (application) Industrie alimentaire
Matériau de revêtement Nylon
Matériau PVC, Nitrile, Nylon
Dimensions 46
Matériau de la semelle PVC, nitrile
Poids (métrique) 1,075 kg par botte en pointure 44