Learn More
Vileda Professional™ DuoPress™ Essoreuse
Code produit 17852486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17852486 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17852486 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 168207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    250.87€ / 1 pièces
    Économisez 38.13€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
La gamme de chariots CE a été spécialement conçue pour une utilisation dans des environnements contrôlés où un contrôle maximal de la contamination est nécessaire. Ce DuoPress™ L'essoreuse fait partie de la gamme de chariots à seaux CE pour l'essorage des balais plats.
  • Pour une utilisation sur le chariot à seau CE avec la méthode du seau
  • Châssis 100 % polypropylène et levier en acier inoxydable
  • Essore efficacement CE Duo™ balais
  • Levier ergonomique pour une pression maximale avec un effort minimal
  • La base du support de presse a été abaissée de 10 mm afin de créer plus d'espace pour les serpillières, facilitant ainsi l'essorage.
Spécification
Type de produit Essoreuse pour serpillères
Matériau de la poignée Polypropylène et acier inoxydable
Comprend Base de l'essoreuse, plaque de support et essoreuse
Quantité 1 de chaque