Learn More
Macherey-Nagel™ Rouleau de papier pH Duotest™
Code produit 10084880 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 4.3
3,5 à 6,8
5 à 8
7 à 10
9,5 à 14
Conditionnement:
1 PCS
5m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH unitSize
10084880 1 à 4.3 5m
10320771 3,5 à 6,8 1 PCS
10291991 5 à 8 1 PCS
10360151 7 à 10 5m
10094880 9,5 à 14 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10084880 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 90302
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Possède deux zones indicatrices pour des mesures plus précises. Les rouleaux de papier pH Macherey Nagel™ Duotest™ offrent à l’utilisateur la meilleure précision possible en matière de mesure du pH.
Avec deux zones indicatrices pour des lectures plus précises.Les rouleaux de papier pH Macherey Nagel™ Duotest™ offrent à l’utilisateur la meilleure précision possible en matière de mesure du pH.
  • Fournit des résultats rapides et fiables
  • Disponible pour une gamme de graduations de pH
  • Affiche deux couleurs différentes pour chaque valeur de pH à des intervalles de 0,3 à 1 pH
  • Permet une mesure plus précise et une bonne estimation des valeurs intermédiaires
Spécification
Plage de pH 1 à 4.3
Format Rouleau
Graduations 1,0, 1,3, 1,6, 1,9, 2,2, 2,5, 2,8, 3,1, 3,4, 3,7, 4,0, 4,3
Quantité 1Chaque
Type Papier à pH
Longueur (métrique) 5 m
Largeur (métrique) 10 mm