Learn More
H-B Instrument™ Baromètre Durac™
Code produit 17580685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) frontal:
64 mm
Matériau:
Plastique
Modèle:
3938
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) frontal Matériau Modèle Conditionnement
17580685 64 mm Plastique 3938 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17580685 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B615020300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    113.17€ / 1 pièces
    Économisez 4.83€
    4% de réduction
Expédition estimée: 03-02-2027
Recalibrable
  • Lignes et numéros noirs
  • Orifice pour montage mural
  • Ajustement automatique une fois le réglage terminé
  • Conçu pour fonctionner à des altitudes inférieures à 6 562 pieds (2 000 m)
Spécification
Modèle 3938
Type de produit Baromètre
Longueur (impériale) 2,5 in
Longueur (métrique) 64 mm
Matériau Plastique
Diamètre (métrique) frontal 64 mm