Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Chronomètres numériques
Code produit 17663175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Avec horloge et calendrier
Avec horloge, alarme et calendrier
Plage de durée:
10 heures
Chronographe : 1 à 100 s
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Plage de durée unitSize
17663175 Avec horloge et calendrier 10 heures 1 pièce
17673175 Avec horloge, alarme et calendrier Chronographe : 1 à 100 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17663175 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B617005200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    163.12€ / 1 pièces
    Économisez 1.88€
    1% de réduction
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournis avec des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol), ces chronomètres électroniques comprennent un calendrier et une horloge.
  • Comprend un certificat de calibration et un numéro de série individuel
  • Testé et calibré en HB’ Laboratoire exclusif triplement accrédité/enregistré ISO/IEC 17025:2017, accrédité A2LA (Cert. n° 2448.01), avec des équipements dont l'étalonnage est traçable à NIST
  • Le modèle B61700-5200 stocke 30 temps de tour et calcule la moyenne des temps de tour, permet 99 temps de tour fractionnés et dispose d’un pacer 10/320SEC
  • Le modèle B61700-5300 enregistre 1 temps de tour et comprend une alarme
  • Nécessite une batterie CR2032 (incluse)
Certifications
Marquage CE
Compliance
RoHS
Spécification
Type de produit Chronomètre numérique
Plage de durée 10 heures
Précision 0,01 s
Résolution 0,001
Affichage Numérique
Description Avec horloge et calendrier
Matériau Plastique
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 63 mm
Hauteur (impériale) 3,3 in
Hauteur (impériale) de l’écran 0,94 in
Hauteur (métrique) 83 mm
Hauteur (métrique) de l’écran 2,4 cm
Comprend Instructions en plusieurs langues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol), deux piles AAA
Certifications/Conformité CE, RoHS